H7523
HEPES
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
powder
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
perda
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.5 (1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.035 at 280 in H2O at 1 M
≤0.045 at 260 in H2O at 1 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a component of homogenisation buffer used in protein sample preparation[3]
- To neutralise PRP (platelet-rich plasma) solution as part of PRP preparation[4]
- As a component in 2X PBS buffer, which is used in phosphate calcium transfection in cell line preparation[5]
- As a supplement in RPMI 1640 medium used to culture human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) and in M199 complete medium for ex-vivo treatment of testicular tissue.[6][7]
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)