Documentos Principais
391333
Millipore
HEPES sodium salt
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Sinônimo(s):
HEPES, Sodium Salt, ULTROL® Grade, N-2-Hydroxyethylpiperazine-Nʹ-2-ethanesulfonic Acid, Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N2O4S · Na
Número CAS:
Peso molecular:
260.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% dry basis (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pKa (20 °C)
7.6
solubilidade
water: 1.0 M
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.01%
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
heavy metals: <1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer(Absorbance: <0.10 at 260 nm, 1.0 mM, H2O). Active in the pH range of 6.0 to 8.5. Has a pKa of 7.6 at 20°C.
Absorbance (1.0 mM, H2O, 260 nm):<0.10.
Aplicação
  • 3,6-O-[N-(2-Aminoethyl)-acetamide-yl]-chitosan exerts antibacterial activity by a membrane damage mechanism.: This study explores the antibacterial mechanisms of a chitosan derivative, which could be related to the buffering capabilities of HEPES in maintaining the stability and exposure of functional groups necessary for antibacterial activity (Yan et al., 2016).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
HEPES BioPerformance Certified, &#8805;99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
Glicerol for molecular biology, &#8805;99.0%
Sigma-Aldrich
G5516
Glicerol