HX0514
Hyaluronidase
Sinônimo(s):
Hyaluronidase
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
Nível de qualidade
forma
powder
atividade específica
≥300 units/mg dry wt.
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Specifications:Activity: 300NF U/mg min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Aplicação
- to enzymatically remove extra-cellular matrix (ECM) to assess the lateral diffusion of the synaptic a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor (AMPAR)
- to study the effects of 4-methylumbelliferone (4MU)/ hyaluronidase (HLX)-mediated depletion of the CD44/hyaluronan complex on trastuzumab binding in JIMT1 breast cancer xenografts
- as a component of Hank′s balanced salt solution (HBSS) medium to digest fetal intestine tissue
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.