W0876
White′s Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a medium for the precultured spores of Prothalli of Adiantum capillus for the generation of protonemata[2]
- to promote germination and cotton cotyledon unfolding[3]
- as a solidified medium component for culturing A. capillus and as a component of selection medium for gametophyte selection after particle bombardment[4]
Variante da fórmula
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.