H158
[des-Arg10]-HOE 140
synthetic, >98%, powder
Sinônimo(s):
D-Arg-L-Arg-L-prolyl-L-Hyp-Gly-L-(2-thienyl)Ala-L-Ser-D-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarbonyl-L-(2α,3β,7aβ)-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>98%
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3cccs3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4Cc5ccccc5C[C@@H]4C(=O)N6[C@H]7CCCC[C@H]7C[C@H]6C(O)=O
InChI
1S/C53H77N15O12S/c54-34(13-5-17-59-52(55)56)44(72)63-35(14-6-18-60-53(57)58)47(75)65-19-7-16-39(65)49(77)67-27-32(70)23-40(67)46(74)61-25-43(71)62-36(24-33-12-8-20-81-33)45(73)64-37(28-69)48(76)66-26-31-11-2-1-9-29(31)21-41(66)50(78)68-38-15-4-3-10-30(38)22-42(68)51(79)80/h1-2,8-9,11-12,20,30,32,34-42,69-70H,3-7,10,13-19,21-28,54H2,(H,61,74)(H,62,71)(H,63,72)(H,64,73)(H,79,80)(H4,55,56,59)(H4,57,58,60)/t30-,32+,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42-/m0/s1
chave InChI
TZWJLAAYNDPYBS-ZYEJRSMVSA-N
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3