A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
Sinônimo(s):
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
About This Item
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?