H0892
Anti-Hemocyanin (KLH) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
keyhole limpet
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- immunocytochemistry{58
- }immunohistochemistry
- immunofluorescent staining
- immunoblotting
Immunocytochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade