H0508
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Sinônimo(s):
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
174.15
Beilstein:
1565260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Produtos recomendados
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
chave InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?