A6680
N-Acetylneuraminic Acid Aldolase from microorganisms
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
N-Acetylneuraminate Pyruvate Lyase, N-Acetylneuraminic Acid Lyase, NANA Aldolase, Sialic Aldolase
Selecione um tamanho
R$ 5.863,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.863,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥20 units/mg protein (biuret)
peso molecular
~98 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
coupled with the related enzymes in clinical analysis.
For industrial use, this enzyme is useful for enzymatic synthesis of sialic acid.
propriedades físicas
Michaelis constant: 2.5 x 10‾3M (N-Acetylneuraminic acid)
Structure: 3 subunits (approx. 35,000) per mol of enzyme
Inhibitors: p-Chloromercuribenzoate, sodium dodecyl sulfact, Hg++, Ag+
Optimum pH: 7.5– 8.0
Optimum temp: 70°C
pH Stability: pH 6.0–9.0 (10°C, 25hr)
Thermal stability: Below 65°C (pH 7.5, 30 min)
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?