Heparin Cofactor II (HCII) is a member of the serpin superfamily and acts as a serine protease inhibitor. It rapidly inactivates thrombin in the presence of dermatan sulfate, heparan sulfate, or heparin. However, it should be noted that Heparin Cofactor II itself is not a proper anticoagulant. When used alone, it will not prevent blood from coagulating. For anticoagulant purposes, substances such as Heparin sodium salt, EDTA, or Sodium Citrate are commonly used in research and clinical laboratories.
H0417
Heparin Cofactor II from human plasma
aqueous glycerol solution, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HCF2, HCII, SERPIND1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous glycerol solution
peso molecular
~66 kDa
~66 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPIND1(3053)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Will Heparin cofactor II (Sigma H0417) stop blood from coagulating?
1 answer-