Documentos Principais
GS85
Sigma-Aldrich
GST A1-1, Recombinant Bovine
Sinônimo(s):
glutathione S-transferase alpha 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.001,00
R$ 3.001,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.001,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.26
R$ 3.001,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
atividade específica
4.35 units/mg protein
peso molecular
23 kDa
concentração
1.42 mg/mL
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
using spectrophotometric determination of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) conjugation with reduced glutathione (1 mM) in 100 mM NaPO4 (pH 6.5) at room temperature.
Armazenamento e estabilidade
The enzyme should be used by the end-user customer within 1 year of receipt.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F Rabahi et al.
Endocrinology, 140(8), 3507-3517 (1999-08-05)
We have previously shown that a major group of 28-30 kDa proteins decreases after the LH surge in bovine granulosa cells (GC). In the present study, we have characterized two proteins in this group in search of factors that may