GE29-1487-23
Superdex® Increase 75
3.2/300 GL, Cytiva 29-1487-23, column L × I.D. 30 cm × 3.2 mm, 9 μm avg. part. size
Sinônimo(s):
Superdex 75 increase
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass column
titanium frit
linha de produto
Superdex®
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
peso molecular
3000-70,000 Da (globular proteins)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-1487-23
Parâmetros
<0.15 mL/min flow rate
4-50 μL sample volume
volume do leito
~2.4 mL
coluna C × D.I.
30 cm × 3.2 mm
matriz
polymeric
Tamanho médio da partícula
9 μm
working range
3-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
- Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
- Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
- Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
40.5 °C