GE28-9893-31
HiLoad® 16/600 Superdex® 30 pg
Cytiva 28-9893-31, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
bed support (polyamide)
glass column
polypropylene fiber (reinforced glass)
peso molecular
<10000 Da (globular proteins)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9893-31
Parâmetros
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
volume do leito
120 mL
coluna C × D.I.
60 cm × 16 mm
Matriz
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
3-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to ÄKTA® design systems.
Adequação
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocolos
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Conteúdo relacionado
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.