GE28-9513-78
Protein A Mag Sepharose™
Cytiva 28-9513-78, pack of 4 × 500 μL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
native protein A
embalagem
pack of 4 × 500 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9513-78
condição de armazenamento
(20% Ethanol, 20% medium slurry)
Parâmetros
Room temperature temp. range
Matriz
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
capacidade
8- 17 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).