Documentos Principais
GE28-9065-61
Superdex® 200 5/150 GL
Cytiva 28-9065-61, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 13 μm avg. part. size
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass column
polypropylene filter
peso molecular
10000-600000 Da (globular proteins)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9065-61
Parâmetros
0.15-0.6 mL/min flow rate
1.5 Mpa (217 psi)
4-50 mL sample volume
volume do leito
3 mL
coluna C × D.I.
15 cm × 5 mm
Matriz
dextran composite
Tamanho médio da partícula
13 μm
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
3-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Superdex® 200 5/150 GL is a pre-packed short glass gel filtration column for rapid purity check or screening of aggregates of biomolecules in the molecular weight range 10 000 600 000, like antibodies.
Adequação
Stable in all common buffers: 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine hydrochloride, 30% isopropanol, 70% ethanol, 1 M NaOH (for cleaning in place)
for high-resolution, semipreperative and analytical separations of biomolecules
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)