GE28-4065-60
dNTP Set - A, C, G, T
Cytiva 28-4065-60, pack of 500 μL
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pack of 500 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4065-60
concentração
25 mM
cor
Colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR* and sequencing
- Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)