GE28-4017-47
GSTrap™ 4B
Cytiva 28-4017-47, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
glutathione
embalagem
pack of 1 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4017-47
Parâmetros
42 psi (H2O at 25°C)
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
4-13
Faixa de trabalho
4-13
capacidade
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged Proteins resulting in high purity.
- GSTrap™ 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as ÄKTA® design.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Protocolos
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.