GE28-4017-45
GSTrap™ 4B
Cytiva 28-4017-45, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
glutathione
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4017-45
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
<4 mL/min flow rate
42 psi (H2O at 25°C)
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
4% agarose
Grupo ativo da matriz
glutathione functional group
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
4-13
Faixa de trabalho
4-13
capacidade
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged Proteins resulting in high purity.
- GSTrap™ 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as ÄKTA® design.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocolos
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.