GE29-0486-09
GSTrap™ 4B
Cytiva 29-0486-09, pack of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
glutathione
embalagem
pack of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-0486-09
disponibilidade
not available in North America
Parâmetros
42 psi (H2O at 25°C)
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
4-13
Faixa de trabalho
4-13
capacidade
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)(H2O at 25°C)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged proteins resulting in high purity.
- GSTrap 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as AKTA design.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocolos
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.