Documentos Principais
GE18672700
Sample pump P960
ÄKTA® Systems, Cytiva 18672700
About This Item
Código UNSPSC:
41115705
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
32 V DC
descrição
The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% Hexane and 100% Tetrahydrofuran.
Características
Connections: male M6 (pump inlet) male 1/16” finger-tight (pump outlet) male 1/16” finger-tight (pressure sensor inlet) male 1/16” finger-tight pressure sensor outlet
Relative Humidity: 20-95% (non condensing)
Wetted Materials" Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE) Polyetheretherketone (PEEK) Polytetrafluoroethylene (PTFE) Perfluor rubber (PFR) Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) Titanium alloy (Ti alloy) Borosilicate glass Zirconia Cermaic Elgiloy
ÄKTA® Systems
fabricante/nome comercial
Cytiva 18672700
Parâmetros
20 bar max. pressure
40 °C max. temp.
50 mL/min max. flow rate
profundidade × largura
(99 mm) (148 mm) (158 mm)
Informações legais
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)