Documentos Principais
Z509485
Support stand with rod
base size 4 in. × 6 in., Heavy duty
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 374,00
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 374,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
R$ 374,00
Check Cart for Availability
tamanho da base
4 in. × 6 in.
diâmetro da haste × C
5/16 in. × 18 in.
Descrição geral
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)