Documentos Principais
Z562491
LabJaws regular clamp holder
jaw capacity 0-18 mm , 0-71 inches, nickel plated (zinc)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 238,00
R$ 238,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 238,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 238,00
Check Cart for Availability
Materiais
nickel plated (zinc)
fabricante/nome comercial
Troemner 916051
capacidade da garra
0-18 mm , 0-71 inches
Descrição geral
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability. Clamps at a 90 degree angle.
Informações legais
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)