GE17-5444-10
Capto™ adhere
Cytiva 17-5444-10, pack of 25 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 25 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5444-10
Matriz
highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Faixa de trabalho
3-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
In these studies, the binding capacity for MAbs and the efficiency in the clearance of impurities using Capto adhere ImpRes in bind/elute mode was evaluated.
Description of viral clearance using Capto adhere from Cytiva.
Capto adhere from Cytiva is a multimodal strong anion exchanger for BioProcess applications.
This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using Cytiva products.
Protocolos
Capto adhere ImpRes is a cost-effective and flexible chromatography medium from Cytiva, designed for high-resolution polishing of MAbs.