Documentos Principais
8.18663
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanone
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Methyl-3-heptanone, Ethyl amyl ketone, Ethyl isoamyl ketone, Isoamyl ethyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2COCH2CH(CH3)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
208-793-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
2.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-48 % (v/v)
p.e.
157-162 °C/1013 hPa
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
solubilidade
3 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(CC)C)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup