GE17-1196-01
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-1196-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
Sinônimo(s):
HiPrep Chromatography Column, Sephacryl S-300 HR
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene (PP)
peso molecular
10000-1500000 Da (globular proteins)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1196-01
Parâmetros
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
volume do leito
320 mL
coluna C × D.I.
60 cm × 26 mm
Matriz
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Grupo ativo da matriz
dextran-acrylamide phase
Tamanho médio da partícula
50 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
3-11
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Características e benefícios
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/ bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offer reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
Adequação
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.