GE28-9356-05
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
peso molecular
20000-8000000 Da (globular proteins)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9356-05
Parâmetros
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
volume do leito
320 mL
coluna C × D.I.
60 cm × 26 mm
Matriz
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Grupo ativo da matriz
dextran-acrylamide phase
Tamanho médio da partícula
50 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
3-11
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adequação
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.