GE17-0468-01
Agarose IEF
Cytiva 17-0468-01, pack of 10 g
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 10 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0468-01
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
White
Categorias relacionadas
Descrição geral
Agarose with low electroendosmosis (EEO) is recommended for most DNA/RNA applications. If separated nucleic acids are to be used as substrates for enzymes (e.g., ligase and restriction endonucleases), a special highly purified agarose such as Agarose NA should be used. For preparative work, an agarose with low gelling temperature should be used. Agarose Prep has both low melting and gelling points
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)