GE17-0453-01
Pharmalyte® 5 - 8
Cytiva 17-0453-01
Sinônimo(s):
carrier ampholytes, isoelectric focusing
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Formulário
liquid
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 25 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0453-01
condição de armazenamento
(S-re at 2°C - 8°C.)
cor
Colorless to light yellow
solubilidade
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High buffer capacity per pH unit
- Linear and reproducible pH gradient
- High resolution
- Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocolos
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.