GE17-0445-01
Calibration Kit High Molecular Weight For Electrophoresis
Cytiva 17-0445-01, pkg of 10 vials
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 10 vials
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0445-01
condição de armazenamento
(Unopened vials should be s-red at 4°C)
cor
White
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Determine molecular weight of uncharacterized Protein samples with precision by comparison with carefully selected standards.
- Get clear, sharp bands for easy measurement of migration distances.
- Bands can be visualized by using Deep Purple Total Protein Stain, Coomassie Brilliant Blue, or silver staining.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)