GE17-0051-01
Sephadex® G-75 Superfine
Cytiva 17-0051-01, pack of 100 g
About This Item
Produtos recomendados
Características
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
embalagem
pack of 100 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0051-01
tamanho de partícula
10-40 μm
22-143 μm (wet)
working range
2-10
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Conteúdo relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.