GE11-0013-02
HiTrap® Capto™ Q
Cytiva 11-0013-02, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
quaternary amine
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 11-0013-02
Parâmetros
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diâmetro médio
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High-throughput medium for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.