GE28-9343-88
HiTrap® Capto™ IEX Selection Kit
Cytiva 28-9343-88, pack of 1 kit
About This Item
Produtos recomendados
ligand
quaternary amine
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9343-88
Parâmetros
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diâmetro médio
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Capto Q strong anion exchanger
- Capto S strong cation exchanger
- Capto DEAE weak anion exchanger
- Capto MMC multimodal cation exchanger
- Capto adhere multimodal anion exchanger
Características e benefícios
- Fast and easy selection. Five prepacked HiTrap columns, each containing a different IEX resin, including multimodal ion exchangers.
- Convenient way to screen for the optimal Cytiva IEX resin for a given application.
- Excellent for optimization studies, buffer composition, pH, flow rate, and other parameters can be optimized with small samples before scale-up.
- HiTrap column format is designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as an ÄKTA system.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.