Documentos Principais
GE10600121
Amersham Hybond® P Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600121
bainha L × C
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Amersham Hybond P PVDF blotting membrane, with 0.45 µm pore size, are designed for use with chemiluminescent and fluorescent detection methods for proteins of > Mr 20 000.
Características e benefícios
  • Precut Amersham Hybond P 0.45 µm PVDF blotting membrane.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informações legais
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocolos
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.