GE10600100
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600100
bainha L × C
80 mm × 90 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Protein binding capacity over 200 µg/cm2 for easy signal detection
- High protein retention even after harsh washing steps.
- High protein capture during transfer minimizes sample loss.
- Available in popular precut sizes for your application.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.