GE10600023
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Amersham PVDF membrane
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600023
rolo L × C
300 mm × 4 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- For use with standard colorimetric and chemiluminescent detection methods for proteins of > Mr 20 000
- Offers high physical strength for easy signal detection
- Provides high protein retention even after harsh washing steps
- Captures high protein during transfer reduces the loss of sample
- Available in precut sizes for laboratory uses
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocolos
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.