Documentos Principais
IPFL00010
Millipore
Immobilon® -FL PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane with low background fluorescence
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiais:
PVDF membrane
plain filter
white filter
método de detecção:
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
tamanho de poro:
0.45 μm pore size
compatibilidade:
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
Nome do produto
Membrana de PVDF Immobilon®-FL, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
27 cm × 3.75 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with All fluorescence dyes
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana de transferência Immobilon®-FL é uma membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com membrana microporosa com um tamanho nominal de poro de 0,45 μm. Ela é projetada para a ligação de proteínas transferidas de diversas matrizes de gel. A membrana de transferência Immobilon®-FL é hidrofóbica e oferece uma estrutura de poros controlada de maneira uniforme com uma alta capacidade de ligação para biomoléculas. A membrana oferece condições ideais de blots para proteínas com pesos moleculares acima de 20.000. A membrana Immobilon®-FL apresenta uma autofluorescência muito baixa em um intervalo amplo de comprimentos de onda de excitação e emissão. Essa propriedade a torna ideal para aplicações de blots que tenham imunodetecção baseada em fluorescência. A membrana Immobilon®-FL também pode ser usada para detecção padrão cromogênica ou por quimiluminescência.
Aplicação
A membrana de PVDF Immobilon-FL foi usada em western blot.
Características e benefícios
Membrana Immobilon-FL
  • A primeira membrana de transferência otimizada para aplicações de fluorescência; Interferência de fundo extremamente baixa, melhora a sensibilidade de todos os protocolos de detecção de fluorescência
  • Compatível com todas as sondas fluorescentes comumente usadas em um intervalo amplo de comprimentos de onda de excitação e emissão
  • Mais adequada para multiplexação e detecção por quimiofluorescência
  • compatível com agentes de bloqueio e tampões padrão
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Guangchuan Wang et al.
Biological research, 52(1), 60-60 (2019-12-19)
Recent studies have confirmed that RASAL1 has an antitumor effect in many cancers, but its functional role and the molecular mechanism underlying in colon cancer has not been investigated. We collected human colon cancer tissues and adjacent non-tumor tissues, human
S A Misek et al.
Oncogene, 39(7), 1466-1483 (2019-10-30)
Over half of cutaneous melanoma tumors have BRAFV600E/K mutations. Acquired resistance to BRAF inhibitors (BRAFi) remains a major hurdle in attaining durable therapeutic responses. In this study we demonstrate that ~50-60% of melanoma cell lines with vemurafenib resistance acquired in
Enrique Calvo et al.
Science advances, 6(26), eaba7509-eaba7509 (2020-07-09)
Mitochondrial respiratory complexes assemble into supercomplexes (SC). Q-respirasome (III2 + IV) requires the supercomplex assembly factor (SCAF1) protein. The role of this factor in the N-respirasome (I + III2 + IV) and the physiological role of SCs are controversial. Here
Daniel Del Valle Morales et al.
Nucleic acids research, 48(7), 3806-3815 (2020-01-31)
Cap homeostasis is the cyclical process of decapping and recapping that maintains the translation and stability of a subset of the transcriptome. Previous work showed levels of some recapping targets decline following transient expression of an inactive form of RNMT
David J Ferland et al.
PloS one, 15(2), e0229251-e0229251 (2020-02-25)
Since chemerin's identification as an adipokine, it has been associated with a number of human diseases including diabetes and obesity. However, the basic scientific foundation for these clinical determinations is still lacking. Fibroblastic mouse 3T3 cells are unable to develop
Protocolos
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.