GE10600102
Amersham™ Hybond® LFP Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600102
bainha L × C
80 mm × 90 mm
tamanho de poro
0.2 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Much lower background fluorescence than other commercially available PVDF membranes, resulting in higher sensitivity.
- Protein binding capacity over 200 µg/cm2.
- Compatible with a variety of blocking agents, transfer buffers, and total protein blot stains.
- Available in popular precut sizes for laboratory applications.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)