Documentos Principais
GBL664172
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, (No adhesive)
Sinônimo(s):
silicone sheet
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 4.191,00
R$ 4.191,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 4.191,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
R$ 4.191,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear silicon
Características
(No adhesive)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 664172
C × L
180 mm × 130 mm
espessura
0.8 mm
Descrição geral
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
Informações legais
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)