Documentos Principais
GBL103280
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 8, well diam. × depth 6 mm × 1 mm, well capacity (15-30 μL)
Sinônimo(s):
reusable slide gasket, reusable slide well
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 914,00
R$ 914,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 914,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
R$ 914,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear silicone
esterilidade
(non-sterile)
non-sterile
Características
wells 8
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 103280
externo C × L
61 mm × 24 mm
área do poço
0.3 cm2
capacidade do poço
(15-30 μL)
diâmetro do poço × profundidade
6 mm × 1 mm
poços
8
Descrição geral
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Aplicação
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Informações legais
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)