G9665
Anti-Glutamate Receptor 1A, Metabotropic (mGluR1A) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Selecione um tamanho
R$ 4.543,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.543,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, feline, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:500
western blot: 1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Grm1(14816)
rat ... Grm1(24414)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?