Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)C1CC(=O)c3cc(O)c(O)cc23
InChI
1S/C17H22O3/c1-16(2)5-4-6-17(3)11-8-14(20)13(19)7-10(11)12(18)9-15(16)17/h7-8,15,19-20H,4-6,9H2,1-3H3/t15?,17-/m1/s1
chave InChI
JMBKXUYCBVKSSY-OMOCHNIRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3