CBL496F
Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10, FITC conjugated
clone QBEND/10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
QBEND/10, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD34(947)
Especificidade
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Studies into the control mechanisms of early haemopoiesis
Purification of haemopoietic cells from, for example, FACS
The antibody reacts with both frozen and fixed tissue sections from vascular endothelium and stromal fibroblasts
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2