G7048
Proguanil hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
originador
AstraZeneca
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
chave InChI
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.