C6143
Chlorhexidine diacetate salt hydrate
bis(biguanide) antimicrobial
Sinônimo(s):
1,6-Bis(N5-[p-chlorophenyl]-N1-biguanido)hexane; 1,1′-Hexamethylenebis(5-[p-chlorophenyl]biguanide)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
CMC
0.01% (25°C)(w/v)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(NC(NC(NCCCCCCNC(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N)=N)=N)=N)C=C1.OC(C)=O.OC(C)=O
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
chave InChI
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Liver,Teeth
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)