G6532
Anti-GroEL antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GroEL, GroEL Antibody - Anti-GroEL antibody produced in rabbit - Tested Applications: immunoblotting 1:80,000,indirect ELISA 1:40,000-1:80,000 - Sigma Aldrich G6532, Groel Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
E. coli
técnica(s)
indirect ELISA: 1:40,000-1:80,000
western blot: 1:80,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Escherichia coli ... groEL(913705) , groEL(913705)
Escherichia coli K12 ... Grol(948665)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1