345788
β-Galactosidase, E. coli
Sinônimo(s):
β-Galactosidase, E. coli, β-D-Galactoside galactohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
descrição
RTECS - LW5840000
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥600 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 2%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3