SRP6112
G6PD from E. coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
55.7 kDa (491 aa, 1-491 aa)
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Escherichia coli ... ZWF(7149716)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)