Key Documents
G5787
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-[3,4-3H]
≥95% (Radiochemical Purity), aqueous ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (Radiochemical Purity)
forma
aqueous ethanol solution
Extensão da rotulagem
30-80 Ci/mmol
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[3H]C([3H])([C@H](N)C(O)=O)C([3H])([3H])C(O)=O
Embalagem
serum bottle
forma física
Aqueous solution containing 2% ethanol