G5291
L-α-Glycerophosphorylcholine
≥98%, powder
Sinônimo(s):
Choline Glycerophosphate, Choline alphoscerate
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-α-Glycerophosphorylcholine, from soybean, ≥98%, powder
fonte biológica
soybean
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3