G5172
GW4064
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(3’-carboxy-2-chlorostilben-4-yl)oxymethyl-5-isopropylisoxazole
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(O)=O)c(Cl)c2)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+
chave InChI
BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)